주요 문서
901604
Sigma-Aldrich
Phenol solution
1 M in dichloromethane
동의어(들):
Hydroxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
94.11
Beilstein:
6428463
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
1 M in dichloromethane
refractive index
n/D 1.4359
density
1.2894
저장 온도
room temp
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901604-100ML4061838068934
901604-25ML4061838101983