주요 문서
901248
Sigma-Aldrich
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D3H15O
CAS Number:
Molecular Weight:
157.27
UNSPSC 코드:
12352114
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥97% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)