주요 문서
901192
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
145.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
양식
liquid
Quality Level
재고 정보
available only in USA
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
Storage Class Code
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
104.0 °F
Flash Point (°C)
40 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)