주요 문서
900732
p-Xylene-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
1,4-Dimethyl-d6-benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4(CD3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
분자량
111.22
refractive index
n20/D 1.4944 (lit.)
bp
135.4 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)