주요 문서
900568
Sigma-Aldrich
2-Ketoglutaric acid-13C5
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
동의어(들):
2-Ketopentanedioic acid-13C5, 2-Oxoglutaric acid-13C5, 2-Oxopentanedioic acid-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5H6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
151.06
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
형태
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)