주요 문서
900537
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-15N2
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215NCH2CH215NH2
Molecular Weight:
62.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+2
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F
Flash Point (°C)
38 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)