Key Documents
900370
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C19H18O10
Molecular Weight:
445.35
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥97% (CP)
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
OC1=C(C(O)=CC(C(O[13C]([13C]2)[13C](OC3=C2C(O)=CC(O)=C3)C(C=C4O)=CC=C4O)=O)=C1)O
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
InChI key
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
애플리케이션
Relative stereochemistry
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable