주요 문서
900190
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticle inkjet ink
동의어(들):
Ag ink, Conductive ink, Silver ink, Xerox® silver nanoparticle inkjet ink, xcm-nsIJ-RS1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
설명
Conductivity: ≥1×105 Scm-1
surface tension 28 - 30 mN/m at 25°C
형태
dispersion
점도
4.0-6.0 cP (shear viscosity at 25°C, 1-400 s-1)
양이온 미량물
Ag: 43-45 wt. % (by ash)
저장 온도
2-8°C
기타 정보
Caution, do not freeze.
법적 정보
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
205.9 °F
Flash Point (°C)
96.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)