주요 문서
900066
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-1-13C/Argon Gas Mixture
ratio (1:99), ≥99 atom % 13C
동의어(들):
Isobutane-1-13C/Argon (RG) Gas Mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352001
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
양식
gas
구성
ratio (1:99)
질량 이동
M+1
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)