주요 문서
86933
Sigma-Aldrich
Tetrabutylphosphonium p-toluenesulfonate
≥95% (NT)
동의어(들):
p-Toluenesulfonic acid tetrabutylphosphonium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4P(CH3C6H4SO3)
CAS Number:
Molecular Weight:
430.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95% (NT)
양식
crystals
불순물
≤1.0% water
mp
54-59 °C
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤250 mg/kg
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
FBYJOCBDWDVDOJ-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Ionic liquid at ambient temperature
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)