주요 문서
858463
Sigma-Aldrich
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt monohydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10BrN5NaO6P · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
448.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
mp
234-235 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na.H2O/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI key
XWDDEXWQQLBWNV-LGVAUZIVSA-M
애플리케이션
Promotes cell division.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)