동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
형태
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CN[13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]21)([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C8H7NO3S.K/c10-13(11,12)8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1;
InChI key
KOCDDYKTQUAJNN-BTZXTVEYSA-M
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable