Key Documents
807931
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm, ~5 mg/mL (in IPA)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cu
Molecular Weight:
63.55
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
형태
nanowires
농도
~5 mg/mL (in IPA)
직경 × 길이
~100 nm (±20 nm) × 20~30 μm
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
12 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2