설명
Flash point 53.6 °F
Quality Level
양식
suspension
농도
5 mg/mL (in IPA)
직경 × 길이
50 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
색상
gray
density
0.7889 g/mL
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.