주요 문서
806749
Sigma-Aldrich
Modified Bovine Gelatin type B-PEG-thiol
0.2 μm filtered
동의어(들):
Gelatin type B modified with thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
Quality Level
양식
powder
mp
40-46 °C
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)