주요 문서
804789
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
99 atom % D, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CD2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
103.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
InChI key
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
84.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)