About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9BF3KO3
CAS Number:
Molecular Weight:
284.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
양식
powder
Quality Level
mp
228.00 °C
SMILES string
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1.[K]
InChI
1S/C10H9BF3O3.K.H/c1-2-17-10(16)8-5-3-7(4-6-8)9(15)11(12,13)14;;/h3-6H,2H2,1H3;;
InChI key
YXYMQBSRJGUKGK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Acyltrifluroborates (KATs) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.