분석
95%
Quality Level
형태
powder
mp
132-137 °C (w/decomp)
작용기
amine
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
InChI key
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.