Key Documents
797650
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethan-1,1,2,2-d4-ol
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6D5CD2CD2OH
Molecular Weight:
131.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+9
SMILES string
OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
InChI key
WRMNZCZEMHIOCP-NVLGFDPUSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)