주요 문서
797464
Sigma-Aldrich
7-Amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
형태
solid
색상
faint yellow
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI key
DJQMEIQMZYMIIH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.