주요 문서
797189
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N5Na2O16P3
CAS Number:
Molecular Weight:
605.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
작용기
ether
phosphate
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Silke Lehmann et al.
PloS one, 15(6), e0234154-e0234154 (2020-06-05)
Phytohormones mediate most diverse processes in plants, ranging from organ development to immune responses. Receptor protein complexes perceive changes in intracellular phytohormone levels and trigger a signaling cascade to effectuate downstream responses. The in planta analysis of elements involved in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
797189-1G4061825593876