형태
nanospheres
농도
0.02 mg/mL in water
평균 부품 크기
80 nm
λmax
470 nm
작용기
PEG
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
애플리케이션
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle’s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale "antennas" that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.