주요 문서
794503
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
동의어(들):
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12F3IO2S2
Molecular Weight:
352.18
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n/D 1.466
density
1.529 at 25 °C
작용기
fluoro
iodo
sulfoxide
배송 상태
dry ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
InChI key
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
214.0 °F
Flash Point (°C)
101.11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)