반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
density
1.53 g/mL
작용기
amine
fluoro
iodo
배송 상태
dry ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)I.N=C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3.C2F5I/c1-7(2)5(6)8(3)4;3-1(4,5)2(6,7)8/h6H,1-4H3;
InChI key
ZFIASFCSDAHOLE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.