분석
95%
양식
solid
mp
274-279 °C
작용기
ketone
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=CC=C4
InChI
1S/C19H13NO/c21-19-15-10-4-6-12-17(15)20(14-8-2-1-3-9-14)18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
InChI key
GOKIEMZASYETFM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Substrate was reported in the synthesis of oxirane derivatives through a two-step synthesis involving a McMurray reaction with 2-Adamantanone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.