주요 문서
793868
Sigma-Aldrich
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-3-azetidinone
95%
동의어(들):
1-(p-Tosyl)azetidin-3-one, N-Tosyl-3-azetidinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
225.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
형태
powder
mp
147-152 °C
작용기
ketone
sulfonamide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CN(S(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O)C1
InChI
1S/C10H11NO3S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(13,14)11-6-9(12)7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI key
YRVBXEVVGIQJOZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Protected azetidinone has shown to be a versatile building block in the formation of functionalized spirocyclic oxetanes by the Carreira group.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.