793345
Methanol-OD
99 atom % D, contains 2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D), 2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
동의어(들):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
CH3OD
CAS Number:
Molecular Weight:
33.05
Beilstein:
1730948
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % D
양식
liquid
포함
2 mg/mL 1-butanol-d10 (99 atom % D)
2 mg/mL 2-propanol-1,1,1,3,3,3-d6 (99 atom % D)
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.