주요 문서
790303
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 carbonate / Diethyl-d10 carbonate (1:1 volume ratio)
98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352116
동위원소 순도
98 atom % D
분석
97% (CP)
형태
liquid
SMILES string
O=C1OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O1.[2H]C(OC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)([2H])C([2H])([2H])[2H]
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
77.0 °F
Flash Point (°C)
25 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)