주요 문서
778885
Sigma-Aldrich
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.31
Beilstein:
11652813
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥97.0%
불순물
≤5% water
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
InChI key
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)