주요 문서
778443
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide solution
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
Trisyl azide solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H23N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
309.43
Beilstein:
2391566
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
농도
10%±2% in toluene
불순물
≤0.015% water
refractive index
n20/D 1.499
작용기
azide
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
InChI key
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.9 °F
Flash Point (°C)
4.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1