주요 문서
777498
Sigma-Aldrich
Malathion-(diethyl-d10)
99 atom % D, ≥95% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D10H9O6PS2
Molecular Weight:
340.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
≥95% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+10
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C(SP(OC)(OC)=S)CC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,5D2,6D2
InChI key
JXSJBGJIGXNWCI-JKSUIMTKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)