주요 문서
777315
Sigma-Aldrich
Cy3-azide
90% (HPLC)
동의어(들):
Cy3 Azide Fluroescent Probe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Molecular Weight:
804.95 (salt-free basis)
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
90% (HPLC)
양식
solid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)