주요 문서
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
동의어(들):
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19N3
CAS Number:
Molecular Weight:
301.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
65-71 °C
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
InChI key
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)