주요 문서
774952
Sigma-Aldrich
Furfuryl alcohol-alpha-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC4H6O2
Molecular Weight:
99.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
형태
liquid
질량 이동
M+1
SMILES string
O[13CH2]C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2/i4+1
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-AZXPZELESA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Nose, Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)