주요 문서
773107
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H34N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
482.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
분석
97% (HPLC)
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]22/D -14.0°, c = 1% in chloroform
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
189-194 °C (decomposition)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)