About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
272.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D -48.0°, c = 0.5% in methanol
mp
93-98 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](SC2=CC=CC=C2)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H16O5S/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(17-8)18-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
OVLYAISOYPJBLU-IIRVCBMXSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
772135-1G | 4061826646793 |
772135-5G | 4061833332405 |