768936
(S)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (S)-Lactaldehyde dimethyl acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
작용기
acetal
ether
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
InChI key
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.3 °F
Flash Point (°C)
50.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.