주요 문서
765228
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-13C6
99 atom % 13C, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H12
Molecular Weight:
90.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98%
양식
liquid
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH2]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)