주요 문서
764795
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca chloride
97 atom % (44Ca), 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
44CaCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.86
UNSPSC 코드:
12352302
동위원소 순도
97 atom % (44Ca)
분석
98% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+4
SMILES string
Cl[44Ca]Cl
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)