주요 문서
762989
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-d10-formamide
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5D10HNO
Molecular Weight:
111.21
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+10
SMILES string
[H]C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
SUAKHGWARZSWIH-MWUKXHIBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)