주요 문서
762571
Sigma-Aldrich
4-Methyl-d3-imidazole
98 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D3H3N2
Molecular Weight:
85.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1=CNC=N1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI key
XLSZMDLNRCVEIJ-FIBGUPNXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
314.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
157 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)