주요 문서
761915
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromoquinoline-6-carboxylate
95%
동의어(들):
4-Bromo-6-quinolinecarboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H8BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
145-150 °C
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc2nccc(Br)c2c1
InChI
1S/C11H8BrNO2/c1-15-11(14)7-2-3-10-8(6-7)9(12)4-5-13-10/h2-6H,1H3
InChI key
ROTWWLOBDCESBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)