주요 문서
761907
Sigma-Aldrich
4-Bromo-6-iodoquinoline
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5BrIN
Molecular Weight:
333.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
powder
mp
173-178 °C
작용기
bromo
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
InChI key
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)