주요 문서
759139
Sigma-Aldrich
β-N-Methyl-d3-amino-DL-alanine-15N2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
BMAA-15N2,d3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(D)315NHCH2CH(15NH2)COOH
Molecular Weight:
123.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
98 atom % D
분석
97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+5
SMILES string
OC(C([15NH2])C[15N]([H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H10N2O2/c1-6-2-3(5)4(7)8/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,5+1,6+1
InChI key
UJVHVMNGOZXSOZ-OISARLQDSA-N
관련 카테고리
포장
This product is a Neurotoxin
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
주의사항
Neurotoxin
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)