주요 문서
757039
Sigma-Aldrich
5-Iodo-6-methoxy-1-indanone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
288.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
145-150 °C
작용기
iodo
ketone
SMILES string
COc1cc2C(=O)CCc2cc1I
InChI
1S/C10H9IO2/c1-13-10-5-7-6(4-8(10)11)2-3-9(7)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
XALFXRGSYICRGF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)