756350
1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
97%
동의어(들):
1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, 1,4-Bis(Boc)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
330.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
142-148 °C
작용기
carboxylic acid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H26N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-7-8-17(10(9-16)11(18)19)13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,19)
InChI key
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.