Key Documents
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
동의어(들):
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N3
CAS Number:
Molecular Weight:
111.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.542
density
1.126 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
InChI key
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)