분석
97%
양식
solid
mp
113-118 °C
작용기
bromo
SMILES string
Nc1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2N
InChI
1S/C12H10Br2N2/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H,15-16H2
InChI key
KZDMFBDNQPKWNM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.