주요 문서
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
동의어(들):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NA.23
양식
liquid
농도
1 mg/mL in toluene
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
직경
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
형광
λem 450 nm
작용기
oleic acid
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
분석 메모
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
법적 정보
For use in optical electronics research only.
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)