주요 문서
753203
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
동의어(들):
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4F3NS
CAS Number:
Molecular Weight:
179.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
178-183 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)